Tlačiť
4-Chloro-o-anisidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-methoxyaniline
OR11504-5G OR11504-1G
APOSOR11504-5GEA 56.56 EUR
APOSOR11504-5G APOSOR11504-1G
4-Chloro-o-anisidine 98%
4-Chloro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Mw: 157.5975 g/mol
Teplota varu: 260 °C
Teplota tavenia: 48…53 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06801386
Číslo CAS: 93-50-5
EINECS: 202-251-3