Tlačiť
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 91.46 EUR
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₄BrNO
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075690
Číslo CAS: 216144-18-2
OSN: 3261
ADR: 8,III