Tlačiť
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
OR11488-25G OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA 270.76 EUR
APOSOR11488-25G APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₆H₅NS
Teplota varu: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052086
Číslo CAS: 55406-13-8