Tlačiť
3,5-Dibromophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11480-100G OR11480-25G OR11480-5G
APOSOR11480-100GEA 623.35 EUR
APOSOR11480-100G APOSOR11480-25G APOSOR11480-5G
3,5-Dibromophenol 98%
3,5-Dibromophenol
Vzorec: C₆H₄Br₂O
Teplota tavenia: 79…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411376
Číslo CAS: 626-41-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III