Tlačiť
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11478-100G OR11478-10G OR11478-25G
APOSOR11478-100GEA 224.23 EUR
APOSOR11478-100G APOSOR11478-10G APOSOR11478-25G
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Teplota tavenia: 165…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234252
Číslo CAS: 16426-64-5