Tlačiť
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Tosylpyrrole, 1-Tosyl-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole
OR11477-100G OR11477-25G
APOSOR11477-100GEA 244.28 EUR
APOSOR11477-100G APOSOR11477-25G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂S
Teplota tavenia: 99…104,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145014
Číslo CAS: 17639-64-4