Tlačiť
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromobenzyl methyl ether
OR11434-1G OR11434-5G OR11434-25G
APOSOR11434-1GEA 24.95 EUR
APOSOR11434-1G APOSOR11434-5G APOSOR11434-25G
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota varu: 75…80 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03790887
Číslo CAS: 52711-30-5