Tlačiť
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
OR11382-25G OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA 56.56 EUR
APOSOR11382-25G APOSOR11382-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
Teplota varu: 100…110 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 124…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234144
Číslo CAS: 97483-77-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III