Tlačiť
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-5-chlorobenzonitile
OR11380-10G OR11380-1G OR11380-5G
APOSOR11380-10GEA 46.53 EUR
APOSOR11380-10G APOSOR11380-1G APOSOR11380-5G
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrClN
Teplota tavenia: 70,7…71.1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200840
Číslo CAS: 304854-55-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III