Tlačiť
Methyl 4-methoxypicolinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
OR11373-1G OR11373-5G
APOSOR11373-1GEA 24.95 EUR
APOSOR11373-1G APOSOR11373-5G
Methyl 4-methoxypicolinate 97%
Methyl-4-methoxypicolinate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00956223
Číslo CAS: 29681-43-4