Tlačiť
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11362-1G OR11362-5G
APOSOR11362-1GEA 106.3 EUR
APOSOR11362-1G APOSOR11362-5G
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Vzorec: C₁₂H₈ClIO
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06796299
Číslo CAS: 854257-01-5