Tlačiť
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11350-25G OR11350-5G
APOSOR11350-25GEA 198.96 EUR
APOSOR11350-25G APOSOR11350-5G
4-(2-Methylphenoxy)aniline
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Mw: 199.25 g/mol
Teplota tavenia: 61…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02663364
Číslo CAS: 56705-83-0
EINECS: 260-349-1