Tlačiť
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 144.81 EUR
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Teplota tavenia: 89…94 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631899
Číslo CAS: 610277-84-4
OSN: 3261
ADR: 8,II