Tlačiť
Benzoin methyl ether 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
OR11336-100G OR11336-25G
APOSOR11336-100GEA 132.77 EUR
APOSOR11336-100G APOSOR11336-25G
Benzoin methyl ether 98%
Benzoin methyl ether
Vzorec: C₁₅H₁₄O₂
Teplota tavenia: 47…50 °C
Hustota: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008492
Číslo CAS: 3524-62-7
EINECS: 222-538-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III