Tlačiť
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11330-5G OR11330-100G OR11330-25G
APOSOR11330-5GEA 49.74 EUR
APOSOR11330-5G APOSOR11330-100G APOSOR11330-25G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota tavenia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428590
Číslo CAS: 3556-60-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III