Tlačiť
4-Chloro-1-naphthol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11309-25G OR11309-10G OR11309-100G
APOSOR11309-25GEA 150.02 EUR
APOSOR11309-25G APOSOR11309-10G APOSOR11309-100G
4-Chloro-1-naphthol
4-Chloro-1-naphthol
Vzorec: ClC₁₀H₆OH
Teplota tavenia: 120…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003974
Číslo CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5