Tlačiť
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR11307-100G OR11307-25G OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA 155.02 EUR
APOSOR11307-100G APOSOR11307-25G APOSOR11307-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Mw: 143.57 g/mol
Teplota varu: 120 °C/0.4mmHg
Teplota tavenia: 46…49 °C
Hustota: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075226
Číslo CAS: 21543-49-7