Tlačiť
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
OR11305-1G OR11305-25G OR11305-5G
APOSOR11305-1GEA 24.91 EUR
APOSOR11305-1G APOSOR11305-25G APOSOR11305-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁BrO₂
Mw: 231.0864 g/mol
Teplota tavenia: 69…70 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01321368
Číslo CAS: 877-88-3
OSN: 3261
ADR: 8 II