Tlačiť
2,3,5-Triiodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11299-100G OR11299-25G
APOSOR11299-100GEA 229.44 EUR
APOSOR11299-100G APOSOR11299-25G
2,3,5-Triiodobenzoic acid 98%
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃I₃O₂
Teplota tavenia: 220…229 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002420
Číslo CAS: 88-82-4
EINECS: 201-859-6