Tlačiť
3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 43.32 EUR
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 290…291 °C
Teplota tavenia: 33…41 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008739
Číslo CAS: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3