Tlačiť
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 28.24 EUR
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Mw: 163.99
Teplota tavenia: 218…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006090
Číslo CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9