Tlačiť
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-3-hydroxyacetophenone, 3-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
OR11288-1G OR11288-25G OR11288-5G
APOSOR11288-1GEA 24.91 EUR
APOSOR11288-1G APOSOR11288-25G APOSOR11288-5G
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664326
Číslo CAS: 2491-37-4
OSN: 3261
ADR: 8 III