Tlačiť
3'-Hydroxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11287-100G OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA 43.26 EUR
APOSOR11287-100G APOSOR11287-25G
3'-Hydroxyacetophenone
3'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Mw: 136.15
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 95…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002298
Číslo CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0