Tlačiť
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1128-10G OR1128-1G OR1128-5G
APOSOR1128-10GEA 296.03 EUR
APOSOR1128-10G APOSOR1128-1G APOSOR1128-5G
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈BrClO₂
Teplota tavenia: 104…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682999
Číslo CAS: 332104-54-8