Tlačiť
2,6-Xylidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 99.48 EUR
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xylidine
2,6-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 214 °C/739mmHg
Teplota tavenia: 44540 °C
Hustota: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007747
Číslo CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
OSN: 1711
ADR: 6.1,II