Tlačiť
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
OR11263-100G OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA 628.96 EUR
APOSOR11263-100G APOSOR11263-25G
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
(1-Naphthoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
Teplota tavenia: 193…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003927
Číslo CAS: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4