Tlačiť
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11259-25G OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA 34.9 EUR
APOSOR11259-25G APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Vzorec: C₁₂H₉N₅O
Teplota tavenia: 241…244 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00443632
Číslo CAS: 4005-49-6