Tlačiť
6-Benzylaminopurine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
OR11257-100G OR11257-25G OR11257-5G
APOSOR11257-100GEA 58.16 EUR
APOSOR11257-100G APOSOR11257-25G APOSOR11257-5G
6-Benzylaminopurine
6-Benzylaminopurine
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
Teplota tavenia: 229…233 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005572
Číslo CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5