Tlačiť
4-Butylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-n-Butylbenzeneboronic acid
OR11251-25G OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA 106.3 EUR
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
Teplota tavenia: 91…106 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093926
Číslo CAS: 145240-28-4