Tlačiť
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
OR11235-1G OR11235-25G OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA 24.95 EUR
APOSOR11235-1G APOSOR11235-25G APOSOR11235-5G
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂S₂
Teplota varu: 200 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041358
Číslo CAS: 5335-87-5
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III