Tlačiť
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride, 2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine HCl
OR11230-100G OR11230-25G
APOSOR11230-100GEA 26.55 EUR
APOSOR11230-100G APOSOR11230-25G
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
Teplota tavenia: 155 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02181083
Číslo CAS: 72830-09-2
EINECS: 416-440-5
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III