Tlačiť
4-Nitrophenyl chloroformate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 83.03 EUR
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
4-Nitrophenyl chloroformate
4-Nitrophenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Teplota varu: 159…162 °C/19mmHg
Teplota tavenia: 77…79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007321
Číslo CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
OSN: 3261
ADR: 8,II