Tlačiť
1-Naftylizokyanát
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Naphthylisocyanate
OR11220-100G OR11220-250G OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA 89.85 EUR
APOSOR11220-100G APOSOR11220-250G APOSOR11220-25G
1-Naftylizokyanát
1-Naftylizokyanát
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₁₁H₇NO
Teplota varu: 267 °C
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00003881
Číslo CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
OSN: 2206
ADR: 6.1,III