Tlačiť
2-Naphthalenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11219-100G OR11219-25G OR11219-500G
APOSOR11219-100GEA 36.1 EUR
APOSOR11219-100G APOSOR11219-25G APOSOR11219-500G
2-Naphthalenesulphonyl chloride
2-Naphthalenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂S
Teplota varu: 200…202 °C/13mmHg
Teplota tavenia: 74…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004087
Číslo CAS: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
OSN: 3261
ADR: 8,II