Tlačiť
4-Methyl-3-nitroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methoxy-4-methyl-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitrotoluene, Methyl 3-nitro-p-tolyl ether
OR11214-25G OR11214-5G
APOSOR11214-25GEA 58.16 EUR
APOSOR11214-25G APOSOR11214-5G
4-Methyl-3-nitroanisole
4-Methyl-3-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota varu: 266…267 °C
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007173
Číslo CAS: 17484-36-5
EINECS: 241-500-0