Tlačiť
3-Methyl-2-nitroanisole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether
OR11213-10G OR11213-25G OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA 36.5 EUR
APOSOR11213-10G APOSOR11213-25G APOSOR11213-5G
3-Methyl-2-nitroanisole 97%
3-Methyl-2-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota varu: 170 °C/35mmHg
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007179
Číslo CAS: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8