Tlačiť
6-Nitro-o-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
OR11212-100G OR11212-10G OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA 49.74 EUR
APOSOR11212-100G APOSOR11212-10G APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidine
6-Nitro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 93…96 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007744
Číslo CAS: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
OSN: 2660
ADR: 6.1,III