Tlačiť
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR1120-100G OR1120-25G OR1120-500G
APOSOR1120-100GEA 66.59 EUR
APOSOR1120-100G APOSOR1120-25G APOSOR1120-500G
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 154…156 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008728
Číslo CAS: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0