Tlačiť
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11194-25G OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA 24.95 EUR
APOSOR11194-25G APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671541
Číslo CAS: 603-80-5