Tlačiť
5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5,6-Dimethoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR11164-1G OR11164-250MG OR11164-5G
APOSOR11164-1GEA 101.48 EUR
APOSOR11164-1G APOSOR11164-250MG APOSOR11164-5G
5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
5,6-Dimethoxybenzimidazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Mw: 178.19 g/mol
Teplota tavenia: 179…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00612461
Číslo CAS: 72721-02-9