Tlačiť
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
OR111545-1G OR111545-5G OR111545-10G
APOSOR111545-1GEA 49.74 EUR
APOSOR111545-1G APOSOR111545-5G APOSOR111545-10G
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C₅H₃ClN₄O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01219639
Číslo CAS: 33050-32-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III