Tlačiť
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)phenol
OR111469-1G OR111469-250MG OR111469-500MG OR111469-2.5G
APOSOR111469-1GEA 521.93 EUR
APOSOR111469-1G APOSOR111469-250MG APOSOR111469-500MG APOSOR111469-2.5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂
Mw: 193.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06202847
Číslo CAS: 22002-17-1