Tlačiť
3,3-Dimethyl-1-butyne
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Dimethylbutyne
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 323.71 EUR
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimethyl-1-butyne
3,3-Dimethyl-1-butyne
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 37…38 °C
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0,671 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –25 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008852
Číslo CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
OSN: 3295
ADR: 3,II