Tlačiť
4-Bromo-2-nitrotoluene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11140-100G OR11140-25G
APOSOR11140-100GEA 58.08 EUR
APOSOR11140-100G APOSOR11140-25G
4-Bromo-2-nitrotoluene 96%
4-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 130 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 45…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041243
Číslo CAS: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3