Tlačiť
4-Methylindole 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-1H-indole
OR1114-1G OR1114-25G OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA 24.91 EUR
APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G APOSOR1114-5G
4-Methylindole 96%
4-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 267 °C
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005668
Číslo CAS: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5