Tlačiť
Bromomethyl methyl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11138-25G OR11138-5G
APOSOR11138-25GEA 81.83 EUR
APOSOR11138-25G APOSOR11138-5G
Bromomethyl methyl ether
Bromomethyl methyl ether
Vzorec: C₂H₅BrO
Teplota varu: 27 °C
Teplota tavenia: 87 °C
Hustota: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000171
Číslo CAS: 13057-17-5
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III