Tlačiť
1-Bromo-2-methoxyethane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromoethyl methyl ether
OR11137-100G OR11137-500G OR11137-1KG
APOSOR11137-100GEA 91.46 EUR
APOSOR11137-100G APOSOR11137-500G APOSOR11137-1KG
1-Bromo-2-methoxyethane 98%
1-Bromo-2-methoxyethane
Vzorec: BrH₂CCH₂OCH₃
Teplota varu: 109…110 °C
Hustota: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000236
Číslo CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
OSN: 3271
ADR: 3,III