Tlačiť
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR111301-10G OR111301-5G
APOSOR111301-10GEA 0 EUR
APOSOR111301-10G APOSOR111301-5G
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₆
Mw: 287.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03787565
Číslo CAS: 147124-36-5