Tlačiť
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR111296-5G OR111296-1G
APOSOR111296-5GEA 194.67 EUR
APOSOR111296-5G APOSOR111296-1G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₄N₄
Mw: 202.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09932504
Číslo CAS: 1016501-27-1