Tlačiť
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-3-bromo-2-hydroxyacetophenone
OR1112-25G OR1112-5G
APOSOR1112-25GEA 79.82 EUR
APOSOR1112-25G APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
Mw: 249.49 g/mol
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00857068
Číslo CAS: 59443-15-1